Documenti fondamentali
DWK231720784
Disposable Culture Tube
Sinonimo/i:
231720784
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
Il prodotto DWK231720784 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
soda-lime glass vial
Confezionamento
pkg of 550 ea
Produttore/marchio commerciale
231720784
W × L × diam.
11.75 mm × 100 mm × 0.80 mm
Applicazioni
Preparation cell culture, sample collecting
Caratteristiche e vantaggi
straight rim, round bottom, not reusable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)