Documenti fondamentali
DWK209625
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
Sinonimo/i:
209625
Scegli un formato
72 EACH
232,00 €
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
72 EACH
232,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
amber bottle
high-density polyethylene bottle
wide-mouth bottle
Confezionamento
pkg of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 209625
Diametro bottiglia × alt.
33 mm × 69 mm
Capacità
30 mL
Caratteristiche e vantaggi
Superior double seal closure for leak resistance
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)