Documenti fondamentali
DWK209170
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 1000 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 91 mm × 210 mm, 38-430
Sinonimo/i:
209170
Scegli un formato
24 EACH
196,00 €
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EACH
196,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 209170
Diametro bottiglia × alt.
91 mm × 210 mm
Capacità
1000 mL
Caratteristiche e vantaggi
Superior double seal closure for leak resistance
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)