Documenti fondamentali
DWK209164
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 15 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 56 mm, 20-410
Sinonimo/i:
209164
Scegli un formato
72 EACH
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
72 EACH
108,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
Confezionamento
pkg of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 209164
Diametro bottiglia × alt.
25 mm × 56 mm
Capacità
15 mL
Caratteristiche e vantaggi
Superior double seal closure for leak resistance
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)