Documenti
D81009
Sigma-Aldrich
Dicyclopentadiene dioxide, mixture of endo and exo isomers
97%
Sinonimo/i:
Dicyclopentadiene diepoxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
185-189 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1C2OC2C3C1[C@H]4C[C@@H]3C5OC45
InChI
1S/C10H12O2/c1-4-3-2-6-10(11-6)7(3)5(1)9-8(4)12-9/h3-10H,1-2H2/t3?,4-,5+,6?,7?,8?,9?,10?/m1/s1
BQQUFAMSJAKLNB-CNHCLJDLSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves