Vai a
C8136
Chloranilic acid
≥98%
Sinonimo/i:
2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, NSC 6108, NSC 97383
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
67,60 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Cl2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-780-7
Beilstein/REAXYS Number:
1875040
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
67,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H
InChI key
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Acting as a proton donor in reactions studying dimensionality control
  • Synthesis of dimethylbipyridyl complexes
  • Synthesis of (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene for preparation of neutral altitudinal rotor-shaped dirhenium metallacycles
  • Charge-transfer reactions with metoprolol tartrate
  • Salt formation with organic bases
  • Synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D6040019546433988
Clopidol VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33988
Clopidol
description
≥98%
description
98%
description
98%
description
VETRANAL®, analytical standard
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
≥300 °C (lit.)
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
functional group
ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)