Documenti
D5950
Sigma-Aldrich
Diacetamide
97%
Sinonimo/i:
Diacetylamine, N-Acetylacetamide
About This Item
Formula condensata:
(CH3CO)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
P. eboll.
222-223 °C (lit.)
Punto di fusione
75.5-76.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)NC(C)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(6)5-4(2)7/h1-2H3,(H,5,6,7)
ZSBDPRIWBYHIAF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Acetamide ~99% (GC)
Sigma-Aldrich
A0500
Acetamide
Ossammide 98%
Sigma-Aldrich
O9328
Ossammide
Diamide
Sigma-Aldrich
D3648
Diamide
Benzaldehyde analytical standard
Supelco
09143
Benzaldehyde