D4202
16-Dehydroprogesterone
97%
Sinonimo/i:
4,16-Pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h6,12,16,18-19H,4-5,7-11H2,1-3H3/t16-,18-,19-,20-,21+/m0/s1
VRRHHTISESGZFN-RKFFNLMFSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP17A1(1586)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)