Y0001693
Imatinib impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]-1,3-benzenediamine
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
imatinib
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c2nc(ccn2)c3cnccc3)c1c(ccc(c1)N)C
InChI
1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21)
QGAIPGVQJVGBIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)