Documenti fondamentali
D39185
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2-butanol
85%, technical grade
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2CH(OH)CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
85%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. ebollizione
114-115 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
2.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(CBr)CCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-2-1-4(7)3-6/h4,7H,1-3H2
PSSRAPMBSMSACN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)