Documenti fondamentali
D173622
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-3-pentanol
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(OH)C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
132 °C (lit.)
Densità
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-5-6(8)7(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3
HMSVXZJWPVIVIV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test