D159808
3,3-Dimethylglutaric anhydride
99%
Saggio
99%
Forma fisica
powder
P. eboll.
181 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
124-126 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)3-5(8)10-6(9)4-7/h3-4H2,1-2H3
HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?