Documenti fondamentali
D146803
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylanthranilic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H2-2-(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
off-white to brown
Punto di fusione
194-196 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-5-3-6(2)8(10)7(4-5)9(11)12/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
GIMYRAQQQBFFFJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)