115878
2,3-Dimethoxytoluene
99%
Sinonimo/i:
3-Methylveratrole
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. ebollizione
202-203 °C (lit.)
Densità
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(C)c1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-5-4-6-8(10-2)9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?