Documenti fondamentali
D134856
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxynaphthalene
99%
About This Item
Formula condensata:
C10H6(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
152.5-153.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(OC)ccc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-5-3-10-8-12(14-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
AHKDVDYNDXGFPP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Cisak et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 57(4), 299-306 (2000-12-29)
Protonation and sulphonation mechanism of 2,6-DMON is described. The products of their sulphonation, the sodium and barium salts of 2,6-DMON-4-monosulphonic acid and of 2,6-DMON-4,7-disulphonic acid have been prepared and characterized.