D108103
1,8-Dihydroxyanthraquinone
96%
Sinonimo/i:
Chrysazine, Danthron
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
191-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... RXRA(6256)
Applicazioni
- To prepare an inclusion complex with β-cyclodextrin, applicable as a sensor in the estimation of Cu2+ ions in an aqueous solution.
- As a starting material in the synthesis of 1,4,5,8-tetramethoxyanthracene.
- As an aromatic scavenger in the modification of lignin, which acts as a corrosion inhibitor for steel.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?