Documenti fondamentali
D104604
Sigma-Aldrich
5α-Cholestan-3β-ol
95%
Sinonimo/i:
β-Cholestanol, 3β-Hydroxy-5α-cholestane, Dihydrocholesterol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H48O
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.67
Beilstein:
2418594
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
95%
Attività ottica
[α]21/D +23.8°, c = 1.3 in chloroform
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)