CLS9944516X
Provette per coltura monouso Pyrex®, senza bordo
capacity 19.0 mL
Sinonimo/i:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
Scegli un formato
148,00 €
Scegli un formato
About This Item
148,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Descrizione
bulk packed
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 99445-16X
D.E. × lungh.
16 mm × 125 mm
Capacità
19.0 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)