Documenti fondamentali
CLS982613
Pyrex® culture tubes, screw cap with PTFE liner
O.D. × L 13 mm × 100 mm
Sinonimo/i:
Corning® 9826
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS982613 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
Misura filettatura
13-415
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 144 ea
case of 288
Produttore/marchio commerciale
Corning 9826-13
D.E. × lungh.
13 mm × 100 mm
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
  • The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
  • White enamel marking spot for pencil notations.
Cap with PTFE-faced, white rubber liner. White enamel marking spot.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)