Documenti fondamentali
CLS982525
Pyrex® culture tubes with screw-cap
O.D. × L 25 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
Corning® 9825
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS982525 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
Misura filettatura
24-410
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 144
pack of 48
Produttore/marchio commerciale
Corning 9825-25
D.E. × lungh.
25 mm × 150 mm
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
These Pyrex culture tubes are supplied with deep-form 18-415 GPI threaded phenolic caps to facilitate handling and sealing after autoclaving. Caps are fabricated from a special formula resistant to the effects of high temperatures and steam in autoclaving and are provided with a white rubber liner. The white enamel marking spot gives an excellent surface for pencil notations.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)