Documenti fondamentali
CLS8200100
Pyrex® pear shaped oil centrifuge tube
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
Corning® 8200
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS8200100 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 12
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 8200-100
Capacità
100 mL
D.E. tubo
58 mm
Colore
clear
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)