Documenti fondamentali
CLS7732
Pyrex® gum stability glass bombs
gum bomb w/ cover, reusable, non-sterile, 1/cs
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS7732 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
cap (Pourout)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
reusable
Confezionamento
case of 1
pack of 1 ×
Produttore/marchio commerciale
Corning 7732
D.E. × alt.
50 mm × 105 mm
Compatibilità
suitable for (the determination of gum stability of gasoline)
Descrizione generale
These PYREX® bombs are for the determination of gum stability of gasoline. The cover prevents condensed vapors in bomb stem from contaminating the sample, but does not interfere with free flow of oxygen. Made in accordance with ASTM D-525.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)