Documenti fondamentali
CLS763019
Pyrex® PTFE key-hole stopper, color-coded
green, stopper size 19
Sinonimo/i:
flask stopper, flask stoppers, stoppers, Corning® 7630
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS763019 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Misura tappo a cono
19
Produttore/marchio commerciale
Corning 7630-19
Colore
green
Descrizione generale
These chemically resistant Pyrex keyhole stoppers are made are made from PTFE and conform to stopper dimensions. The color-coded keys make sorting and selecting the correct size much faster and easier. These stoppers may be used in place of conventional glass flask stoppers
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)