CLS710010
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7100-10
Corning 7100
Campo di misura del volume
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Lunghezza
429 mm
Capacità
10 mL
Colore
red
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)