CLS70852X
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 0.2 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7085
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
subdivision 0.01 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 7085-2X
Campo di misura del volume
0.2 mL, accuracy: 0.01 mL
D.E. × lungh.
7 mm × 300 mm
Capacità
0.2 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)