CLS70852
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 2.0 mL, accuracy: 0.02 mL, subdivision, 0.1 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7085
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7085-2
Campo di misura del volume
2.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × lungh.
7 mm × 350 mm
Capacità
2.0 mL