CLS706401L
Pyrex® VISTA™ volumetric flask, Class A
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 70640
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 2
Produttore/marchio commerciale
Corning 70640-1L
Capacità
1,000 mL
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Pyrex® VISTA™ 1L volumetric flasks provide precise volume measurement.
- The necks are tooled for No. 9 glass stoppers.
- The graduation line is sharp and permanent blue block letters make the inscription easy to read.
- The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)