Documenti fondamentali
CLS7036050
Pyrex® VISTA filter flask
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 70360
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS7036050 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type ground joint or rubber stopper
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 70360-50
Capacità
50 mL
Descrizione generale
These small filtering flasks are recommended for microchemical use. All flasks have permanent blue enamel marking spots.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)