Documenti fondamentali
CLS6947500
Pyrex® resin reaction kettles
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
pyrex flask, pyrex with lid, pyrex with lids, Corning® 6947
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS6947500 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 6947-500
Disponibilità
not available in EU
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Designed for viscous reaction materials. 500 and 1,000 mL kettles have interchangeable covers with four openings (24/40 joints). 2,000, 3,000 and 4,000 mL kettles have three openings with 24/40 joints and one with a 34/45 joint. Flanges of covers and bottoms are finely ground for a tight seal. Order clamp separately.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)