CLS6795620
Corning® hotplate stirrer, model PC-620
AC/DC input 120 V AC
About This Item
Prodotti consigliati
stirring range measuring range
60-1100 rpm
Campo di misura della temperatura
77-1022 °F
Lungh. × largh. × prof.
4.8 in. × 10.5 in. × 14.4 in.
Largh. × lungh. piastra
10 in. × 10 in.
Descrizione generale
Note legali
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)