Documenti fondamentali
CLS6404250
Pyrex® Squibb separatory funnel, PE stopper, PTFE stopcock
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
Corning® 6404
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS6404250 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Giunto
joint stopper22
Produttore/marchio commerciale
Corning 6404-250
Capacità
250 mL
Misura
Misura rubinetto
4
Descrizione generale
PYREX® pear-shaped glass separatory funnels contain stoppers and polytetrafluorethylene (PTFE) stopcocks. The closed bottom stopper made of linear high density polyethylene to conform to standard taper stopper dimensions. The PTFE plug is designed to fit into the micro-finish barrel and it also minimizes freezing problems and grease contamination.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)