Documenti fondamentali
CLS6159619L
PYREXPLUS® coated solution bottles
capacity 19.0 L
Sinonimo/i:
Corning® 61596
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS6159619L al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 61596-19L
Capacità
19.0 L
Descrizione generale
Features a protective plastic coating that helps prevent glass from shattering and reduces any spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock. Graduated in 500mL increments with black enamel. Uses rubber stopper no. 12.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)