Documenti fondamentali
CLS615002L
PYREXPLUS® narrow-mouth reagent bottle, with Pyrex® ST stopper, protective coating
capacity 2000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 61500
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS615002L al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
Misura tappo a cono
29
Caratteristiche
autoclavable
cap
Produttore/marchio commerciale
Corning 61500-2L
Capacità
2000 mL
diam. × alt.
113 mm × 248 mm
Descrizione generale
Features a protective plastic coating that helps prevent glass from shattering and reduces any spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock. Bottle has a ground neck,
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)