Documenti fondamentali
CLS563110
Pyrex® certified and serialized micro volumetric flask, with Pyrex® stopper
capacity 10 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5631
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5631-10
tol. measuring range
0.02 mL
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Calibrated to Class A tolerance and individually serialized and supplied with at Certificate of Identification and Capacity. Hexagonal base.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.