Documenti fondamentali
SLW3151/22WC
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, works certified, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3151/22WC
Scegli un formato
2 EA
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
113,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
Giunto
joint ST/NS neck24/29
Caratteristiche
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
3151/22WC
SciLabware
Alt. complessiva
300 mm
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
Class A, works certified
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerances required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask engraved with individual serial number and supplied with certificate of calibration traceable to National standards
  • Conformity ‘H′ certified
  • Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance
  • White enamel inscriptions
  • Polyethylene stopper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)