Documenti fondamentali
CLS55640100
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS55640100 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
long
Giunto
joint stopper13
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 55640-100
Corning 55640
tol. measuring range
0.08 mL
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)