CLS5320500
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, filter flasks, filtering flask, filtering flasks, flask filter, Corning® 5320
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Giunto
joint stopper7
Descrizione
without hose connection
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Rubber stopper
Confezionamento
case of 18
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5320-500
Campo di misura del volume
150-500 mL
Capacità
500 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)