Documenti fondamentali
CLS5000500
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask with joint
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5000
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS5000500 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
bottom (baffled)
glass cap
narrow-mouth
Giunto
joint ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap
closure type Standard Taper joint
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5000-500
Capacità
500 mL
Descrizione generale
  • Pyrex® Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity.
  • Large marking spot for labeling.
Graduated to show approximate capacity. Ref. ASTM E123.
Altre note
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)