Documenti fondamentali
Z507865
Round-bottom flask with side port
capacity 10 mL
Scegli un formato
1 EA
62,50 €
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
62,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Screw cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 9592-37
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Single neck flask has threaded <ST/>14/10 joint, and an additional side port with PTFE-faced silicone rubber septum for easy retrieval or injection access. Supplied with holed caps and FETFE® O-rings.
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)