Documenti fondamentali
CLS49801L
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS49801L al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
narrow-mouth
Giunto
joint stopper9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
subdivision 50 mL
Confezionamento
case of 24
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 4980-1L
Disponibilità
not available in EU
Campo di misura del volume
250-1,000 mL
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
  • Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
  • Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Approximate graduations are in durable white enamel. An extra large marking space is also provided. Heavy, durable top tooling.
Altre note
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)