Documenti fondamentali
CLS3740S
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 50 mL , to top of siphon
Sinonimo/i:
Corning® 3740
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS3740S al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Giunto
female joint ST/NS34/45
male joint ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Corning 3740-S
Capacità
50 mL , to top of siphon
Camera: diam. int. × alt.
29 mm × 130 mm
Categorie correlate
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)