Documenti fondamentali
CLS29822L
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 2982
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
Caratteristiche
subdivision 20.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2982-2L
tol. measuring range
10.0 mL
Volume
2,000 mL
Descrizione generale
  • Single metric scale
  • Calibrated "to contain"
  • White enamel graduations
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)