Documenti fondamentali
CLS2094500
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
Sinonimo/i:
burettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS2094500 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2094-500
Campo di misura del volume
500 mL, accuracy: 2.5 mL
Volume
500 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Corning® 2094
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)