CDS005830
[2-(piperazin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OCc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2O/c15-10-12-4-2-1-3-11(12)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13,15H,5-10H2
WYNPUVLLUYJROJ-UHFFFAOYSA-N