CDS005171
2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=C1NCCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H11NO/c12-10-9-6-2-1-4-8(9)5-3-7-11-10/h1-2,4,6H,3,5,7H2,(H,11,12)
WWQPGNZHJFFKRW-UHFFFAOYSA-N