CDS002780
Fmoc-4-amino-3-hydroxybutanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Gruppo funzionale
Fmoc
Stringa SMILE
OC(CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)CC(O)=O
InChI
1S/C19H19NO5/c21-12(9-18(22)23)10-20-19(24)25-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,12,17,21H,9-11H2,(H,20,24)(H,22,23)
KAVHFNYDXGWPBX-UHFFFAOYSA-N