CBR01888
1-(5,6-Dimethyl-1H-benzimidazol-2-yl)-N-methylmethanamine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CC1=C(C)C=C2N=C(CNC)NC2=C1
InChI
1S/C11H15N3/c1-7-4-9-10(5-8(7)2)14-11(13-9)6-12-3/h4-5,12H,6H2,1-3H3,(H,13,14)
JRKQGSCJUPQTJJ-UHFFFAOYSA-N