CBR01868
1-Bromo-2-(methoxymethoxy)benzene
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
BrC1=CC=CC=C1OCOC
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-6-11-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,6H2,1H3
ODYFUQZVGLEJJC-UHFFFAOYSA-N