CBR01306
[1-(2-Methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanol
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
COCCN1CCCC(CO)C1
InChI
1S/C9H19NO2/c1-12-6-5-10-4-2-3-9(7-10)8-11/h9,11H,2-8H2,1H3
WQIIVOMLZRWTBB-UHFFFAOYSA-N