CBR01186
2-(3-Formylphenoxy)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
NC(=O)COc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C9H9NO3/c10-9(12)6-13-8-3-1-2-7(4-8)5-11/h1-5H,6H2,(H2,10,12)
FRBBODVJAIQVJL-UHFFFAOYSA-N